Wichtige Dokumente
ENAH03A179D8
Enamine
5-chloro-6-fluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-chloro-6-fluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2ClF2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H
InChIKey
PARZZSYIHCEZCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167006
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)