Merck
ENAH03A03E9D
Enamine
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
10 G
€ 5.823,50
Lieferanten-SKU: EN300-1109269-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
10 G
€ 5.823,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1109269-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C6H10N4O2/c1-12-5(11)2-3-10-4-8-6(7)9-10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,9)
InChIKey
MYZZBLIIORFDTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)