Wichtige Dokumente
ENAH03A01637
Enamine
3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-223591-100MG
€ 444,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-223591-100MG
€ 444,10
mp (Schmelzpunkt)
85-86
Iupac Name
3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-6(11-8-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
MWZIPSOUAUOKRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223591
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)