Merck
ENAH03A015EB
Enamine
2-fluoro-5-formyl-N-methylbenzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
Lieferanten-SKU: EN300-209213-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-209213-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-5-formyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO3S/c1-10-14(12,13)8-4-6(5-11)2-3-7(8)9/h2-5,10H,1H3
InChIKey
JRAYVCVNBWHXQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209213
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209213
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)