Merck
ENAH03A01401
Enamine
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 503,50
250 MG
€ 640,00
500 MG
€ 901,30
1 G
€ 1.104,10
2.5 G
€ 1.985,50
5 G
€ 2.848,70
10 G
€ 4.135,70
Lieferanten-SKU: EN300-1087035-100MG
€ 503,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 503,50
250 MG
€ 640,00
500 MG
€ 901,30
1 G
€ 1.104,10
2.5 G
€ 1.985,50
5 G
€ 2.848,70
10 G
€ 4.135,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1087035-100MG
€ 503,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c10-4-3-7-1-2-9(12)8(5-7)6-11/h1-2,5-6,12H,3H2
InChIKey
BKZOBSOONHBLJE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)