Merck
ENAH03A006D2
Enamine
tert-butyl 3-(aminomethyl)oxolane-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(12)10(6-11)4-5-13-7-10/h4-7,11H2,1-3H3
InChIKey
ZROQBOCZEQZJFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083557
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083557
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)