Merck
ENAH039FE7FD
Enamine
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-1072119-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1072119-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
80-81
Iupac Name
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)15-10-6-7-13-11(12)14-10/h2-7H,1H3
InChIKey
ZYJUNIRXYPMKRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072119
Melting Point
80-81
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072119
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)