Merck
ENAH039FE61C
Enamine
N-{[(2-cyanophenyl)methylidene]amino}guanidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
Lieferanten-SKU: EN300-1073511-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1073511-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-2-(2-cyanobenzylidene)hydrazine-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-3-1-2-4-8(7)6-13-14-9(11)12;/h1-4,6H,(H4,11,12,14);1H/b13-6+;
InChIKey
BTZYOSSNZSTZFB-AWFSDRIXSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073511
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073511
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)