Wichtige Dokumente
ENAH03856789
Enamine
3-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-749540-50MG
€ 341,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-749540-50MG
€ 341,40
Iupac Name
3-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-7-3-4-8-10-11-9(6-1-2-6)12(8)5-7/h3-4,6H,1-2,5H2
InChIKey
HCOLOOGSKAEQDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749540
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)