Wichtige Dokumente
ENAH0385630D
Enamine
4-propanoylpiperazin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-734630-100MG
€ 262,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-734630-100MG
€ 262,10
Iupac Name
4-propionyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-7(11)9-4-3-8-6(10)5-9/h2-5H2,1H3,(H,8,10)
InChIKey
HQUGNUJTASFXAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734630
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)