Wichtige Dokumente
ENAH03855EE4
Enamine
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-273888-50MG
€ 349,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-273888-50MG
€ 349,20
Iupac Name
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2S/c8-13(11,12)10-5-3-9(4-6-10)7-1-2-7/h7H,1-6H2,(H2,8,11,12)
InChIKey
MYRGXIMJWVBHCA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273888
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)