Merck
ENAH03855E39
Enamine
1-(3-methanesulfonylphenyl)ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 340,10
250 MG
€ 463,60
500 MG
€ 706,70
1 G
€ 892,60
2.5 G
€ 1.707,70
5 G
€ 2.504,60
10 G
€ 3.691,50
Lieferanten-SKU: EN300-50481-100MG
€ 340,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 340,10
250 MG
€ 463,60
500 MG
€ 706,70
1 G
€ 892,60
2.5 G
€ 1.707,70
5 G
€ 2.504,60
10 G
€ 3.691,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-50481-100MG
€ 340,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
KXBGSIFAYKVMKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)