Wichtige Dokumente
ENA964506784
Enamine
4,5-difluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-738605-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-738605-100MG
€ 380,40
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O3S/c1-13-6-2-4(9)5(10)3-7(6)14(8,11)12/h2-3H,1H3
InChIKey
MARRIMPKLITFCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)