Merck
ENA964492213
Enamine
2-chloro-4-[(ethoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
Lieferanten-SKU: EN300-726530-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-726530-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-[(ethoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-2-16-10(15)12-6-3-4-7(9(13)14)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
HMTNYRXEKVKUJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726530
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726530
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)