Merck
ENA964480727
Enamine
1-[(2-fluorophenyl)methyl]imidazolidin-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-716240-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-716240-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
76-80
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c11-9-4-2-1-3-8(9)7-13-6-5-12-10(13)14/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)
InChIKey
HSFHHBMXLUGNAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716240
Melting Point
76-80
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716240
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)