Merck
ENA964468940
Enamine
6-methyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
Lieferanten-SKU: EN300-395250-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-395250-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O2.ClH/c1-5-4-11-6(3-9-5)2-7(10-11)8(12)13;/h2,5,9H,3-4H2,1H3,(H,12,13);1H
InChIKey
YSTHUIJLYZJPGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395250
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395250
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)