Merck
ENA964468316
Enamine
4-[(1S)-1-aminoethyl]benzene-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.72
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(S)-4-(1-aminoethyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-6H,9H2,1H3,(H2,10,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChIKey
KBEDWXLKBDLBEQ-RGMNGODLSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651140
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651140
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)