Wichtige Dokumente
ENA964468307
Enamine
N-phenylazetidin-3-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-650551-100MG
€ 245,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-650551-100MG
€ 245,20
Iupac Name
N-phenylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c1-2-4-8(5-3-1)11-9-6-10-7-9;;/h1-5,9-11H,6-7H2;2*1H
InChIKey
FFBCUXLAGFRVAW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650551
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)