Merck
ENA964468178
Enamine
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
Lieferanten-SKU: EN300-378538-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-378538-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-12-9-10(3-2-6-11-9)4-7-13-8-5-10/h2-8H2,1H3
InChIKey
CFWGURVGLVCBNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)