Merck
ENA947408825
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)(propan-2-yl)amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-isopropylprop-2-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-4-5-7-6(2)3;/h1,6-7H,5H2,2-3H3;1H
InChIKey
QKKKNXCLQBTMIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395882
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395882
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)