Merck
ENA947408455
Enamine
2-amino-N-ethyl-N-phenylacetamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
Lieferanten-SKU: EN300-396155-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-396155-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-N-phenylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-2-12(10(13)8-11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,2,8,11H2,1H3;1H
InChIKey
LXBGRHCCCNSTQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396155
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396155
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)