Merck
ENA947407602
Enamine
5-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Größe auswählen
100 MG
€ 500,00
250 MG
€ 693,70
500 MG
€ 1.066,80
1 G
€ 1.355,40
Lieferanten-SKU: EN300-644669-100MG
€ 500,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 500,00
250 MG
€ 693,70
500 MG
€ 1.066,80
1 G
€ 1.355,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-644669-100MG
€ 500,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,9-10H,4H2
InChIKey
LGOJGBZWGPBOOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-644669
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-644669
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)