Wichtige Dokumente
ENA947397640
Enamine
2-methoxyethyl N-(chloromethyl)-N-methylcarbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-378260-50MG
€ 573,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-378260-50MG
€ 573,70
Iupac Name
2-methoxyethyl chloromethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C6H12ClNO3/c1-8(5-7)6(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
BIWZVFPOEHHRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)