Wichtige Dokumente
ENA947397624
Enamine
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-378752-100MG
€ 423,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-378752-100MG
€ 423,30
Iupac Name
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10;;/h1-3,10H,4,8-9H2;2*1H
InChIKey
KNHWFUNNXGJVOZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378752
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)