Merck
ENA947394372
Enamine
4-cyclopropylbutane-1-sulfonamide
Größe auswählen
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
2.5 G
€ 3.686,30
5 G
€ 5.430,90
10 G
€ 8.030,90
Lieferanten-SKU: EN300-679904-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
2.5 G
€ 3.686,30
5 G
€ 5.430,90
10 G
€ 8.030,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-679904-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyclopropylbutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c8-11(9,10)6-2-1-3-7-4-5-7/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
InChIKey
VAHXHOYEIDKUQM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679904
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679904
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)