Wichtige Dokumente
ENA947393336
Enamine
(2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enenitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-364442-100MG
€ 484,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-364442-100MG
€ 484,00
mp (Schmelzpunkt)
105-107
Iupac Name
(2E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2/c9-5-1-3-8-4-2-6-10-7-8/h1-4,6-7H/b3-1+
InChIKey
CNHMTMHYYONLOV-HNQUOIGGSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)