Merck
ENA947392819
Enamine
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-378161-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-378161-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-9(6-11-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6,10H2,1-2H3
InChIKey
JLYMRRFIBXVBTP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)