Merck
ENA947392275
Enamine
2-(4-methyl-1,2-oxazol-3-yl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(4-methylisoxazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-4-3-10-7-5(4)2-6(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
VHJFFOFGFBUERY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379021
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379021
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)