Merck
ENA947391577
Enamine
tert-butyl N-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
Lieferanten-SKU: EN300-263205-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 436,30
250 MG
€ 604,00
500 MG
€ 927,70
1 G
€ 1.176,00
2.5 G
€ 2.261,50
5 G
€ 3.324,90
10 G
€ 4.909,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-263205-100MG
€ 436,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-9-8-11-6-4-5-7-13(11)16-10-12/h4-7,12,16H,8-10H2,1-3H3,(H,17,18)
InChIKey
AOIIOUQUKIGXNI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263205
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)