Merck
ENA947388748
Enamine
rac-3-[(2R,4S)-4-(methoxycarbonyl)oxolan-2-yl]propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
Lieferanten-SKU: EN300-365182-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-365182-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((2R,4S)-4-(methoxycarbonyl)tetrahydrofuran-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H14O5/c1-13-9(12)6-4-7(14-5-6)2-3-8(10)11/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
InChIKey
XUZCZKHANXNOET-NKWVEPMBSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365182
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365182
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)