Merck
ENA947387648
Enamine
benzyl(2-methoxyethyl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 225,70
250 MG
€ 302,40
500 MG
€ 450,60
1 G
€ 565,00
Lieferanten-SKU: EN300-30150-100MG
€ 225,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 225,70
250 MG
€ 302,40
500 MG
€ 450,60
1 G
€ 565,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-30150-100MG
€ 225,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
93-94
Iupac Name
N-benzyl-2-methoxyethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-12-8-7-11-9-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11H,7-9H2,1H3;1H
InChIKey
VPFJOZXRINYASN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30150
Melting Point
93-94
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30150
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)