Merck
ENA946842310
Enamine
rac-[(1R,5S)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl]methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
((1S,5R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-3-6-1-5(6)2-8-4-6/h5H,1-4,7H2/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
GFWCRAOJLDHNKN-WDSKDSINSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)