Merck
ENA946842306
Enamine
4-(difluoromethyl)thiophene-3-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-384682-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-384682-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(difluoromethyl)thiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4F2O2S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2,5H,(H,9,10)
InChIKey
ADTXYVTWLRXPJM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384682
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384682
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)