Wichtige Dokumente
ENA946841452
Enamine
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-386234-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-386234-100MG
€ 461,00
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-9(2)11(15)6-10-7-14(8-10)12(16)17-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChIKey
STLCCXNVWUOGKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386234
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)