Wichtige Dokumente
ENA946840286
Enamine
5-bromo-2-tert-butylaniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-383287-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-383287-100MG
€ 363,50
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butylaniline
Inchi Code
1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-5-4-7(11)6-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3
InChIKey
YHMAZMCTRSJZOK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383287
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)