Merck
ENA946840035
Enamine
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Größe auswählen
50 MG
€ 787,30
100 MG
€ 1.014,80
250 MG
€ 1.429,50
Lieferanten-SKU: EN300-379159-50MG
€ 787,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 787,30
100 MG
€ 1.014,80
250 MG
€ 1.429,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-379159-50MG
€ 787,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FN/c10-8-1-2-9-6(4-8)3-7(9)5-11/h1-2,4,7H,3H2
InChIKey
QKEOOAIHCHFCEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)