Merck
ENA946833977
Enamine
methyl 3-(piperidin-3-yl)propanoate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 90,50
250 MG
€ 110,00
500 MG
€ 147,70
1 G
€ 176,30
2.5 G
€ 281,60
5 G
€ 458,40
10 G
€ 721,00
Lieferanten-SKU: EN300-367097-100MG
€ 90,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 90,50
250 MG
€ 110,00
500 MG
€ 147,70
1 G
€ 176,30
2.5 G
€ 281,60
5 G
€ 458,40
10 G
€ 721,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-367097-100MG
€ 90,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(3-piperidinyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-9(11)5-4-8-3-2-6-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChIKey
VGGGAKLPBUNWKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367097
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367097
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)