Merck
ENA946833067
Enamine
tert-butyl N-[2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propyl]carbamate
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-367280-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-367280-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H28N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-10-14(4,5)11-6-8-15-9-7-11/h11,15H,6-10H2,1-5H3,(H,16,17)
InChIKey
MKACRTRETQBGMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367280
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367280
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)