Merck
ENA946831776
Enamine
2-bromo-5-fluoropyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.98
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-5-fluoropyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrFN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
InChIKey
XPWYTZGWNXDFRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299562
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)