Merck
ENA769517441
Enamine
(5,5-dimethyloxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
Lieferanten-SKU: EN300-373586-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 461,00
250 MG
€ 640,40
500 MG
€ 983,60
1 G
€ 1.247,50
2.5 G
€ 2.401,90
5 G
€ 3.531,60
10 G
€ 5.213,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-373586-100MG
€ 461,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-7(5-9)10-6-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
XZXGMXSIUICTPT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373586
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)