Wichtige Dokumente
ENA769517432
Enamine
(5-chloro-1,3-thiazol-4-yl)methanesulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(5-chlorothiazol-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3Cl2NO2S2/c5-4-3(7-2-10-4)1-11(6,8)9/h2H,1H2
InChIKey
WVSUPTHVBLHZOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373528
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373528
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)