Merck
ENA769508265
Enamine
1,4-diethyl 2,2-difluoro-3-methylbutanedioate
Größe auswählen
100 MG
€ 227,00
250 MG
€ 305,00
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 571,50
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 2.230,30
10 G
€ 4.310,30
Lieferanten-SKU: EN300-370760-100MG
€ 227,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 227,00
250 MG
€ 305,00
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 571,50
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 2.230,30
10 G
€ 4.310,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-370760-100MG
€ 227,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2,2-difluoro-3-methylsuccinate
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-4-14-7(12)6(3)9(10,11)8(13)15-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
OODFVRPATPLIRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)