Merck
ENA769507927
Enamine
3-(2-aminoethyl)-7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
Lieferanten-SKU: EN300-371715-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-371715-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-aminoethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N5O.2ClH/c8-2-1-5-10-11-6-7(13)9-3-4-12(5)6;;/h3-4H,1-2,8H2,(H,9,13);2*1H
InChIKey
UNSDHNKJOYFKPJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)