Wichtige Dokumente
ENA769507737
Enamine
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-367488-50MG
€ 354,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-367488-50MG
€ 354,40
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-9-11(16)8-14(10-15)4-6-18-7-5-14/h4-10H2,1-3H3
InChIKey
NMNIPNFHOGXQBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367488
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)