Wichtige Dokumente
ENA769507700
Enamine
1,4,5-triazatricyclo[5.2.2.0,2,6]undeca-2,5-diene hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-366245-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-366245-100MG
€ 363,50
Iupac Name
2,5,6,7-tetrahydro-4,7-ethanopyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c1-3-11-4-2-6(1)8-7(11)5-9-10-8;/h5-6H,1-4H2,(H,9,10);1H
InChIKey
NCCOAGVURBBHQN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366245
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)