Wichtige Dokumente
ENA769505699
Enamine
ethyl 1-methyl-2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-364618-50MG
€ 349,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-364618-50MG
€ 349,20
mp (Schmelzpunkt)
87-88
Iupac Name
ethyl 1-methyl-2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10N2O4/c1-3-13-6(11)4-5(10)9(2)7(12)8-4/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,12)
InChIKey
NILZBYCDEFCXPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364618
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)