Merck
ENA769495658
Enamine
2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-333001-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-333001-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5F2N3O2/c9-7(10)5-6(8(14)15)13-2-1-11-3-4(13)12-5/h1-3,7H,(H,14,15)
InChIKey
YJWNCOFFWUJILL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333001
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333001
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)