Merck
ENA769494935
Enamine
3-cyclopropylpyridine-2-sulfonyl fluoride
Größe auswählen
50 MG
€ 472,70
100 MG
€ 683,30
250 MG
€ 955,00
500 MG
€ 1.478,90
1 G
€ 1.884,50
Lieferanten-SKU: EN300-305688-50MG
€ 472,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 472,70
100 MG
€ 683,30
250 MG
€ 955,00
500 MG
€ 1.478,90
1 G
€ 1.884,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-305688-50MG
€ 472,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropylpyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-13(11,12)8-7(6-3-4-6)2-1-5-10-8/h1-2,5-6H,3-4H2
InChIKey
CXTKNXTYTRFCKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305688
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305688
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)