Wichtige Dokumente
ENA638599062
Enamine
[(2R)-1-benzylpiperidin-2-yl]methanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-345514-50MG
€ 375,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-345514-50MG
€ 375,20
Iupac Name
(R)-(1-benzylpiperidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-13-8-4-5-9-15(13)11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,14H2/t13-/m1/s1
InChIKey
DKWRQRNCULDABS-CYBMUJFWSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345514
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)