Merck
ENA638599032
Enamine
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-344255-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-344255-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c1-13-7(3-5-11-13)6-2-4-10-8(9)12-6/h2-5H,1H3
InChIKey
NZMZFBFHNYJTPY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)